Learn More
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 19 til 24 tommer bred
Product Code. 17738357 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Change view
Click to view available options
Længde (engelsk):
20 tommer
24 tommer
30 tommer
32 tommer
36 tommer.
40 tommer.
42 tommer.
44 tommer.
Bredde (engelsk):
20 tommer
23 tommer
24 tommer
Unit Size:
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Længde (engelsk) Bredde (engelsk) unitSize
17738357 20 tommer 20 tommer -
17748357 32 tommer 20 tommer -
17758357 40 tommer. 20 tommer Pakke med 50
17768357 30 tommer 23 tommer -
17778357 24 tommer 24 tommer Pakke med 50
17798357 36 tommer. 24 tommer Pakke med 50
17708367 42 tommer. 24 tommer -
17718367 44 tommer. 24 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 17738357 Supplier Keystone Cleanroom Products Supplier No. COVMGTVKUB20X20SS
Only null left
Add to basket
Add to basket
Den selvforseglende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 19 til 24 tommer bred er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Medicinsk karakter Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsescertifikater inkluderet i forsendelsen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Autoclave Bag
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Fugtdamptransmissionshastighed Autoclave Bag
nr. pr. sag Autoclave Bag
nr. pr. pakke Autoclave Bag
Ydre emballage Autoclave Bag
Beskyttende indre emballage Autoclave Bag
Mængde Autoclave Bag
Modstandsdygtig overfor Autoclave Bag
Størrelse Autoclave Bag
Steriliseringsmetode Autoclave Bag
Temperaturområde (engelsk) Autoclave Bag
Temperaturområde (metrisk) Autoclave Bag
Tykkelse (engelsk) 5,30 mio
Dimensioner (L x B) Autoclave Bag
Længde (engelsk) 20 tommer
Bredde (engelsk) 20 tommer
Diameter (engelsk) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 368 oz.
Kapacitet (metrisk) 10.9 L
Længde (metrisk) 50.8 cm
Bredde (metrisk) 50.8 cm
Tykkelse (metrisk) Autoclave Bag