Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 18 tommer bred
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17728337 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
18 tommer
22 tommer
24 tommer
26 tommer
28 tommer
30 tommer
35 tommer
36 tommer.
40 tommer.
42 tommer.
44 tommer.
68 tommer.
Bredde (engelsk):
14 tommer
15 tommer
16 tommer
18 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk) unitSize
17728337 22 tommer 14 tommer -
17738337 28 tommer 14 tommer -
17748337 42 tommer. 14 tommer -
17768337 18 tommer 15 tommer Pakke med 100
17788337 24 tommer 16 tommer Pakke med 100
17798337 26 tommer 16 tommer -
17708347 30 tommer 16 tommer -
17718347 35 tommer 16 tommer -
17728347 36 tommer. 16 tommer -
17738347 44 tommer. 16 tommer Pakke med 50
17748347 22 tommer 18 tommer -
17758347 24 tommer 18 tommer -
17768347 26 tommer 18 tommer -
17778347 30 tommer 18 tommer Pakke med 50
17788347 36 tommer. 18 tommer -
17798347 40 tommer. 18 tommer -
17708357 68 tommer. 18 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 17728337 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. COVMGTVKUB14X22SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6860.00 DKK
    5816.31 DKK / Pakke med 100
    Spare 1043.69 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den selvforseglende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 13 til 18 tommer bred, er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Medicinsk karakter Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsescertifikater inkluderet i forsendelsen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Autoclave Bag
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Fugtdamptransmissionshastighed Autoclave Bag
nr. pr. sag Autoclave Bag
nr. pr. pakke Autoclave Bag
Ydre emballage Autoclave Bag
Beskyttende indre emballage Autoclave Bag
Mængde Autoclave Bag
Modstandsdygtig overfor Autoclave Bag
Størrelse Autoclave Bag
Steriliseringsmetode Autoclave Bag
Temperaturområde (engelsk) Autoclave Bag
Temperaturområde (metrisk) Autoclave Bag
Tykkelse (engelsk) 5,30 mio
Dimensioner (L x B) Autoclave Bag
Længde (engelsk) 22 tommer
Bredde (engelsk) 14 tommer
Diameter (engelsk) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 8,4 oz.
Længde (metrisk) 55.9 cm
Bredde (metrisk) 35.6 cm
Tykkelse (metrisk) Autoklavpose