Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvtættende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 0 til 6 tommer bred
Artikelnummer. 17718417 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
5 tommer
6 tommer
8 tommer
14''
15 tommer
16 tommer
22 tommer
23 tommer
25 tommer
34 tommer
36 tommer.
40 tommer.
Bredde (engelsk):
1 tomme
3 tommer
4 tommer
5 tommer
6 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (engelsk) Bredde (engelsk) unitSize
17718417 8 tommer 6 tommer -
17728357 14'' 1 tomme Pakke med 100
17728397 6 tommer 3 tommer -
17708397 36 tommer. 3 tommer -
17728407 15 tommer 4 tommer -
17738407 16 tommer 4 tommer -
17748407 23 tommer 4 tommer -
17768407 5 tommer 5 tommer -
17758407 25 tommer 5 tommer -
17778407 16 tommer 6 tommer -
17788407 22 tommer 6 tommer -
17798407 34 tommer 6 tommer -
17708417 40 tommer. 6 tommer -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17718417 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. COVMGTVKUB6X8SS
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den selvforseglende 1073B Tyvek™ Autoklavepose med dampindikator, 0 til 6 tommer bred, er designet til dampsterilisering af udskiftningsdele til farmaceutisk udstyr. Disse poser lukkes via det praktiske og robuste selvforseglende lukkesystem.
  • Designet til dampsterilisering
  • Medicinsk karakter Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Integreret dampindikator
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Selvforseglende lukning er hurtig og konsistent for udstyrsklargøringsområdet
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Overensstemmelsescertifikater inkluderet i forsendelsen
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr og komponenter
Inkluderer Dampsteriliseringsindikator
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Fugtdamptransmissionshastighed Autoclave Bag
nr. pr. sag Autoclave Bag
nr. pr. pakke Autoclave Bag
Ydre emballage Autoclave Bag
Beskyttende indre emballage Autoclave Bag
Mængde Autoclave Bag
Modstandsdygtig overfor Autoclave Bag
Størrelse Autoclave Bag
Steriliseringsmetode Autoclave Bag
Temperaturområde (engelsk) Autoclave Bag
Temperaturområde (metrisk) Autoclave Bag
Tykkelse (engelsk) 5,30 mio
Dimensioner (L x B) Autoclave Bag
Længde (engelsk) 8 tommer
Bredde (engelsk) 6 tommer
Diameter (engelsk) Autoclave Bag
Diameter (metrisk) Autoclave Bag
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 44,2 oz.
Kapacitet (metrisk) 1.3 L
Længde (metrisk) 20.3 cm
Bredde (metrisk) 15.2 cm
Tykkelse (metrisk) Autoclave Bag