Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende Tyvek™ dampsteriliseringsposer
Artikelnummer. 32219157 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
3,5 x 8 tommer
35,25 x 16 tommer
6 x 2 tommer
6 x 3 tommer
8 x 3 tommer
8 x 3,5 tommer
8 x 6,125 tommer
9 x 2,5 tommer
10 x 5 tommer
10 x 8 tommer
12 x 6 tommer
13 x 7 tommer
15 x 4 tommer
15 x 8,125 tommer
18 x 8 tommer
22 x 4 tommer
28 x 6 tommer
32 x 6 tommer
34 x 8 tommer
35 x 6 tommer
4 x 15 tommer
5 x 10 tommer
6 x 35 tommer
8 x 10 tommer
8 x 15 tommer
8 x 34 tommer
10 x 11 tommer
10 x 20 tommer
12 x 10 tommer
14 x 12 tommer
15 x 20 tommer
16 x 26 tommer
16 x 32 tommer
17 x 12 tommer
17 x 16 tommer
18 x 35 in.
20 x 10.125 tommer
20 x 15 tommer
22 x 18 tommer
24 x 14 tommer
26 x 16 tommer
26 x 24 tommer
30 x 24 tommer
32 x 16 tommer
35 x 24 x 24 tommer
Tamaño de la unidad:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
45 product options available for selection
Product selection table with 45 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensioner (L x B) Tamaño de la unidad
32219157 18 x 35 in. -
17841701 3,5 x 8 tommer -
17851701 4 x 15 tommer -
17861701 5 x 10 tommer -
17707827 6 x 2 tommer Pakke med 1000
17727827 6 x 3 tommer Pakke med 1000
17861711 6 x 35 tommer -
17737827 8 x 3 tommer Pakke med 500
17747827 8 x 3,5 tommer Pakke med 500
17787827 8 x 6,125 tommer Pakke med 500
17871701 8 x 10 tommer -
17881701 8 x 15 tommer -
17891701 8 x 34 tommer -
17717827 9 x 2,5 tommer Pakke med 1000
17777827 10 x 5 tommer Pakke med 500
17747837 10 x 8 tommer Pakke med 500
17801711 10 x 11 tommer -
17811711 10 x 20 tommer -
17797827 12 x 6 tommer Pakke med 500
17787837 12 x 10 tommer Pakke med 500
17737837 13 x 7 tommer Pakke med 500
17707847 14 x 12 tommer Pakke med 500
17757827 15 x 4 tommer Pakke med 500
17757837 15 x 8,125 tommer Pakke med 500
17831711 15 x 20 tommer -
17841711 16 x 26 tommer -
17851711 16 x 32 tommer -
17717847 17 x 12 tommer Pakke med 500
17747847 17 x 16 tommer Pakke med 500
17767837 18 x 8 tommer Pakke med 500
17797837 20 x 10.125 tommer Pakke med 500
17737847 20 x 15 tommer Pakke med 500
17767827 22 x 4 tommer Pakke med 500
17750368 22 x 18 tommer Pakke med 500
17727847 24 x 14 tommer Pakke med 500
17757847 26 x 16 tommer Pakke med 500
17777847 26 x 24 tommer Pakke med 250
17707837 28 x 6 tommer Pakke med 500
17760368 30 x 24 tommer Pakke med 250
17717837 32 x 6 tommer Pakke med 500
17740368 32 x 16 tommer Pakke med 250
17777837 34 x 8 tommer Pakke med 500
17727837 35 x 6 tommer Pakke med 500
17787847 35 x 24 x 24 tommer Pakke med 250
17767847 35,25 x 16 tommer Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
45 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 32219157 Proveedor Keystone Cleanroom Products N.º de proveedor BBMGTVKSS1835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24625.00 DKK
    22160.21 DKK / Pakke med 250
    Spare 2464.79 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Selvforseglende Tyvek™ dampsteriliseringsposer giver en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering.
  • Great choice for equipment parts that are heavy, have sharp edges, or packaging that requires surface sanitization post-sterilization
  • DuPont Tyvek™/Polyester-based flexible film is lint-free, moisture and puncture resistant, extremely tough, and designed to be autoclaved
  • The Tyvek™ side offers high breathability while providing an excellent barrier from microbial contamination
  • The clear film side offers excellent clarity along with strength and durability
  • These bags feature a medical grade adhesive strip for convenient self-sealing
  • Each pouch has a CLASS A process indicator, which changes from pink to dark brown when exposed to steam
  • When the peel-able seals are opened, virtually no airborne particulates are generated
  • Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
  • Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
  • Eliminates the need for the use and validation of a Heat Sealer
Especificaciones
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance CoC
Lukketype Self-seal
Farve Clear, White
Engangs Single-use
Til brug med (applikation) Steam Sterilization
Materiale Tyvek
Sterilitet Non-sterile
Latex fri Yes
nr. pr. sag 250
Steriliseringsmetode 18 in.
Dimensioner (L x B) 18 x 35 in.
Længde (engelsk) 35 in.
Bredde (engelsk) 18 in.
Produkttype Autoclave Bag
Længde (metrisk) 89 cm
Bredde (metrisk) 45.7 cm
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.