Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende Tyvek™ dampsteriliseringsposer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17861711 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
3,5 x 8 tommer
35,25 x 16 tommer
6 x 2 tommer
6 x 3 tommer
8 x 3 tommer
8 x 3,5 tommer
8 x 6,125 tommer
9 x 2,5 tommer
10 x 5 tommer
10 x 8 tommer
12 x 6 tommer
13 x 7 tommer
15 x 4 tommer
15 x 8,125 tommer
18 x 8 tommer
22 x 4 tommer
28 x 6 tommer
32 x 6 tommer
34 x 8 tommer
35 x 6 tommer
4 x 15 tommer
5 x 10 tommer
6 x 35 tommer
8 x 10 tommer
8 x 15 tommer
8 x 34 tommer
10 x 11 tommer
10 x 20 tommer
12 x 10 tommer
14 x 12 tommer
15 x 20 tommer
16 x 26 tommer
16 x 32 tommer
17 x 12 tommer
17 x 16 tommer
20 x 10.125 tommer
20 x 15 tommer
22 x 18 tommer
24 x 14 tommer
26 x 16 tommer
26 x 24 tommer
30 x 24 tommer
32 x 16 tommer
35 x 24 x 24 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 17861711
Brand: Keystone Cleanroom Products 01635TWBBSSSDSP02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvforseglende Tyvek™ dampsteriliseringsposer giver en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering.
  • Godt valg til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter eller emballage, der kræver overfladesanering efter sterilisering
  • DuPont Tyvek™/Polyesterbaseret fleksibel film er fnugfri, fugt- og punkteringsresistent, ekstremt hårdfør og designet til at blive autoklaveret
  • Tyvek™-siden giver høj åndbarhed og udgør samtidig en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering
  • Den klare filmside giver fremragende klarhed sammen med styrke og holdbarhed
  • Disse poser har en klæbestrimmel af medicinsk kvalitet til bekvem selvforsegling
  • Hver pose har en KLASSE A-procesindikator, som skifter fra pink til mørkebrun, når den udsættes for damp
  • Når de aftagelige forseglinger åbnes, genereres der stort set ingen luftbårne partikler
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for brug og validering af en varmeforsegler
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Inkluderer Dampindikator-prik
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Mængde 25/pose, 250/Cs.
Dimensioner (L x B) 6 x 35 tommer
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.2 cm
Bredde (engelsk) 35 tommer
Bredde (metrisk) 88.9 cm
Produkttype Autoklave taske