Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende Tyvek™ dampsteriliseringsposer
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17787847 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
3,5 x 8 tommer
35,25 x 16 tommer
6 x 2 tommer
6 x 3 tommer
8 x 3 tommer
8 x 3,5 tommer
8 x 6,125 tommer
9 x 2,5 tommer
10 x 5 tommer
10 x 8 tommer
12 x 6 tommer
13 x 7 tommer
15 x 4 tommer
15 x 8,125 tommer
18 x 8 tommer
22 x 4 tommer
28 x 6 tommer
32 x 6 tommer
34 x 8 tommer
35 x 6 tommer
4 x 15 tommer
5 x 10 tommer
6 x 35 tommer
8 x 10 tommer
8 x 15 tommer
8 x 34 tommer
10 x 11 tommer
10 x 20 tommer
12 x 10 tommer
14 x 12 tommer
15 x 20 tommer
16 x 26 tommer
16 x 32 tommer
17 x 12 tommer
17 x 16 tommer
20 x 10.125 tommer
20 x 15 tommer
22 x 18 tommer
24 x 14 tommer
26 x 16 tommer
26 x 24 tommer
30 x 24 tommer
32 x 16 tommer
35 x 24 x 24 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
44 product options available for selection
Product selection table with 44 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17787847 35 x 24 x 24 tommer Pakke med 250
17841701 3,5 x 8 tommer -
17851701 4 x 15 tommer -
17861701 5 x 10 tommer -
17707827 6 x 2 tommer Pakke med 1000
17727827 6 x 3 tommer Pakke med 1000
17861711 6 x 35 tommer -
17737827 8 x 3 tommer Pakke med 500
17747827 8 x 3,5 tommer Pakke med 500
17787827 8 x 6,125 tommer Pakke med 500
17871701 8 x 10 tommer -
17881701 8 x 15 tommer -
17891701 8 x 34 tommer -
17717827 9 x 2,5 tommer Pakke med 1000
17777827 10 x 5 tommer Pakke med 500
17747837 10 x 8 tommer Pakke med 500
17801711 10 x 11 tommer -
17811711 10 x 20 tommer -
17797827 12 x 6 tommer Pakke med 500
17787837 12 x 10 tommer Pakke med 500
17737837 13 x 7 tommer Pakke med 500
17707847 14 x 12 tommer Pakke med 500
17757827 15 x 4 tommer Pakke med 500
17757837 15 x 8,125 tommer Pakke med 500
17831711 15 x 20 tommer -
17841711 16 x 26 tommer -
17851711 16 x 32 tommer -
17717847 17 x 12 tommer Pakke med 500
17747847 17 x 16 tommer Pakke med 500
17767837 18 x 8 tommer Pakke med 500
17797837 20 x 10.125 tommer Pakke med 500
17737847 20 x 15 tommer Pakke med 500
17767827 22 x 4 tommer Pakke med 500
17750368 22 x 18 tommer Pakke med 500
17727847 24 x 14 tommer Pakke med 500
17757847 26 x 16 tommer Pakke med 500
17777847 26 x 24 tommer Pakke med 250
17707837 28 x 6 tommer Pakke med 500
17760368 30 x 24 tommer Pakke med 250
17717837 32 x 6 tommer Pakke med 500
17740368 32 x 16 tommer Pakke med 250
17777837 34 x 8 tommer Pakke med 500
17727837 35 x 6 tommer Pakke med 500
17767847 35,25 x 16 tommer Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
44 options
Artikelnummer. 17787847 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BBMGTVKSS2435
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvforseglende Tyvek™ dampsteriliseringsposer giver en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering.
  • Godt valg til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter eller emballage, der kræver overfladesanering efter sterilisering
  • DuPont Tyvek™/Polyesterbaseret fleksibel film er fnugfri, fugt- og punkteringsresistent, ekstremt hårdfør og designet til at blive autoklaveret
  • Tyvek™-siden giver høj åndbarhed og udgør samtidig en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering
  • Den klare filmside giver fremragende klarhed sammen med styrke og holdbarhed
  • Disse poser har en klæbestrimmel af medicinsk kvalitet til bekvem selvforsegling
  • Hver pose har en KLASSE A-procesindikator, som skifter fra pink til mørkebrun, når den udsættes for damp
  • Når de aftagelige forseglinger åbnes, genereres der stort set ingen luftbårne partikler
  • Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
  • Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
  • Eliminerer behovet for brug og validering af en varmeforsegler
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Lukketype Selvforsegling
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Mængde 250/Pk.
Dimensioner (L x B) 35 x 24 x 24 tommer
Længde (engelsk) 35 tommer
Bredde (engelsk) 24 tommer
Produkttype Autoklave taske
Længde (metrisk) 88.9 cm
Bredde (metrisk) 61 cm