Få mere at vide
- Home
- Products
- Sterilisatorer og autoklaver
- Autoklave poser
- Keystone Cleanroom Products Selvforseglende Tyvek™ dampsteriliseringsposer
Keystone Cleanroom Products Selvforseglende Tyvek™ dampsteriliseringsposer
Artikelnummer. 17787827
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
3,5 x 8 tommer
35,25 x 16 tommer
6 x 2 tommer
6 x 3 tommer
8 x 3 tommer
8 x 3,5 tommer
8 x 6,125 tommer
9 x 2,5 tommer
10 x 5 tommer
10 x 8 tommer
12 x 6 tommer
13 x 7 tommer
15 x 4 tommer
15 x 8,125 tommer
18 x 8 tommer
22 x 4 tommer
28 x 6 tommer
32 x 6 tommer
34 x 8 tommer
35 x 6 tommer
4 x 15 tommer
5 x 10 tommer
6 x 35 tommer
8 x 10 tommer
8 x 15 tommer
8 x 34 tommer
10 x 11 tommer
10 x 20 tommer
12 x 10 tommer
14 x 12 tommer
15 x 20 tommer
16 x 26 tommer
16 x 32 tommer
17 x 12 tommer
17 x 16 tommer
20 x 10.125 tommer
20 x 15 tommer
22 x 18 tommer
24 x 14 tommer
26 x 16 tommer
26 x 24 tommer
30 x 24 tommer
32 x 16 tommer
35 x 24 x 24 tommer
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
44 product options available for selection
| Artikelnummer. | Dimensioner (L x B) | unitSize |
|---|---|---|
| 17787827 | 8 x 6,125 tommer | Pakke med 500 |
| 17841701 | 3,5 x 8 tommer | - |
| 17851701 | 4 x 15 tommer | - |
| 17861701 | 5 x 10 tommer | - |
| 17707827 | 6 x 2 tommer | Pakke med 1000 |
| 17727827 | 6 x 3 tommer | Pakke med 1000 |
| 17861711 | 6 x 35 tommer | - |
| 17737827 | 8 x 3 tommer | Pakke med 500 |
| 17747827 | 8 x 3,5 tommer | Pakke med 500 |
| 17871701 | 8 x 10 tommer | - |
| 17881701 | 8 x 15 tommer | - |
| 17891701 | 8 x 34 tommer | - |
| 17717827 | 9 x 2,5 tommer | Pakke med 1000 |
| 17777827 | 10 x 5 tommer | Pakke med 500 |
| 17747837 | 10 x 8 tommer | Pakke med 500 |
| 17801711 | 10 x 11 tommer | - |
| 17811711 | 10 x 20 tommer | - |
| 17797827 | 12 x 6 tommer | Pakke med 500 |
| 17787837 | 12 x 10 tommer | Pakke med 500 |
| 17737837 | 13 x 7 tommer | Pakke med 500 |
| 17707847 | 14 x 12 tommer | Pakke med 500 |
| 17757827 | 15 x 4 tommer | Pakke med 500 |
| 17757837 | 15 x 8,125 tommer | Pakke med 500 |
| 17831711 | 15 x 20 tommer | - |
| 17841711 | 16 x 26 tommer | - |
| 17851711 | 16 x 32 tommer | - |
| 17717847 | 17 x 12 tommer | Pakke med 500 |
| 17747847 | 17 x 16 tommer | Pakke med 500 |
| 17767837 | 18 x 8 tommer | Pakke med 500 |
| 17797837 | 20 x 10.125 tommer | Pakke med 500 |
| 17737847 | 20 x 15 tommer | Pakke med 500 |
| 17767827 | 22 x 4 tommer | Pakke med 500 |
| 17750368 | 22 x 18 tommer | Pakke med 500 |
| 17727847 | 24 x 14 tommer | Pakke med 500 |
| 17757847 | 26 x 16 tommer | Pakke med 500 |
| 17777847 | 26 x 24 tommer | Pakke med 250 |
| 17707837 | 28 x 6 tommer | Pakke med 500 |
| 17760368 | 30 x 24 tommer | Pakke med 250 |
| 17717837 | 32 x 6 tommer | Pakke med 500 |
| 17740368 | 32 x 16 tommer | Pakke med 250 |
| 17777837 | 34 x 8 tommer | Pakke med 500 |
| 17727837 | 35 x 6 tommer | Pakke med 500 |
| 17787847 | 35 x 24 x 24 tommer | Pakke med 250 |
| 17767847 | 35,25 x 16 tommer | Pakke med 250 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17787827
Leverandør
Keystone Cleanroom Products
Leverandørnr.
BBMGTVKSS0608
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Godt valg til udstyrsdele, der er tunge, har skarpe kanter eller emballage, der kræver overfladesanering efter sterilisering
- DuPont Tyvek™/Polyesterbaseret fleksibel film er fnugfri, fugt- og punkteringsresistent, ekstremt hårdfør og designet til at blive autoklaveret
- Tyvek™-siden giver høj åndbarhed og udgør samtidig en fremragende barriere mod mikrobiel kontaminering
- Den klare filmside giver fremragende klarhed sammen med styrke og holdbarhed
- Disse poser har en klæbestrimmel af medicinsk kvalitet til bekvem selvforsegling
- Hver pose har en KLASSE A-procesindikator, som skifter fra pink til mørkebrun, når den udsættes for damp
- Når de aftagelige forseglinger åbnes, genereres der stort set ingen luftbårne partikler
- Anbefales til sterilisering af farmaceutisk udstyr
- Fremstillet og pakket i kontrolleret renrumsmiljø
- Eliminerer behovet for brug og validering af en varmeforsegler
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Selvforsegling |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Materiale | HDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Latex fri | Ja |
| Mængde | 500/Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 8 x 6,125 tommer |
| Længde (engelsk) | 8 tommer |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Produkttype | Autoklave taske |
| Længde (metrisk) | 20.3 cm |
| Bredde (metrisk) | 15.2 cm |
| Vis mere Vis mindre |