Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Selvtilbagetrækkende metalkniv
Artikelnummer. 17799027
Skift visning
Farve:
Orange
Artikelnummer. Farve
17799027 Orange
1 options
Artikelnummer. 17799027 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. QBS20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 DKK
    1296.96 DKK / Pakke med 10
    Spare 183.04 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Den alsidige QBS-20 Safety Utility Knife kombinerer holdbarheden af en industrikniv med sikkerhedsfordelene ved en selvtilbagetrækkende sikkerhedsskærer.
  • For at forhindre smertefulde og dyre skader vil bladet springe tilbage ind i skæret, når skæret er afsluttet.
  • Det unikke integrerede hængseldesign og let-åbne skive sørger for et praktisk værktøjsfrit bladskift.
  • Plus, metalkonstruktionen er ekstremt holdbar og har et behageligt ergonomisk gummigreb.
  • For bedre opbevaring køb med UKH-326 læderhylster.
Tekniske data
Produkttype Brugskniv
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Farve Orange