Få mere at vide
Slice™ Selvåbnende saks
Artikelnummer. 16483649
Skift visning
Farve:
Grå
Artikelnummer. Farve
16483649 Grå
1 options
Artikelnummer. 16483649 Leverandør Slice™ Leverandørnr. 10595
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00 DKK
    202.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 15.33 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Ideel til industrielle skræddere og fiberkunstnere, eller alle med gigt, håndsvaghed eller behændighedsudfordringer
  • Zirconiumoxid Slice™ sikkerhedsblade ideelle til tråd og fibre
  • Holdbare forstærkede nylonhåndtag med ribbede greb
  • Sikrere end traditionelle sakse
  • Selvåbent design sænker muskelanstrengelsen
  • Finger-friendly™ kant holder 11x længere end metal
  • Ambidextrous design
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetiske klinger
  • Kemisk inerte klinger ruster aldrig
  • Olie-, smøremiddel- og vedligeholdelsesfri
  • Let at rengøre
  • BPA, phthalat og blyfri saks
  • Let og kompakt
  • Har lanyard hul og sikkerhedshætte
  • Tekniske data
    Produkttype Saks
    Materiale PA6 GF50, polypropylen, rustfrit stål, zirconiumoxid
    Farve Grå
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer Keramiske klinger
    nr. pr. pakke 1 hv.