Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende gul vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17818734
Skift visning
Dimensioner (LxB):
0,75 x 0,25 tommer.
0,75 x 0,5 tommer.
1 x 0,5 tommer.
1 x 0,75 tommer.
1 x 1 tommer.
1,5 x 0,25 tommer.
1,5 x 0,5 tommer.
1,5 x 0,75 tommer.
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer.
2,5 x 1 tommer.
4 x 1 tommer.
4 x 1,5 tommer.
6 x 1,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17818734 1 x 1 tommer. M710, BMP71 25,4 mm Firkant
17841419 0,75 x 0,25 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm Rektangel
17878214 0,75 x 0,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 19,05 mm Rektangel
17898914 1,5 x 1,5 tommer. M710, BMP71 38,1 mm Firkant
17838904 1,5 x 1 tomme M710, BMP71 38,1 mm Rektangel
17841479 1,5 x 0,25 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17831569 1,5 x 0,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17881349 1,5 x 0,75 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17858774 1,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17891529 1,5 x 1,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Firkant
17841629 1 x 0,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
17871349 1 x 0,75 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Rektangel
17801549 1 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Firkant
17801389 2,5 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 63,5 mm Rektangel
17838784 2,5 x 1 tommer. M710, BMP71 63,5 mm Rektangel
17821549 4 x 1 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm Rektangel
17828434 4 x 1,5 tommer. M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 101,6 mm Rektangel
17811359 6 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 152,4 mm Rektangel
17849084 4 x 1,5 tommer. M710, BMP71 101,6 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 17818734 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174572
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en gul printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Gul, Klar
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 1 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,375 tommer
Højde (metrisk) 25,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm
Alternativt varenummer M7-19-427-YL