Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- Etiketter og etiketmaskiner
- Brugerdefinerede fortrykte etiketter
- Brady™ Selvlaminerende hvid vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Brady™ Selvlaminerende hvid vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17899014 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,75 x 0,25 tommer
0,75 x 0,5 tommer
0,75 x 1 tomme
1 x 0,5 tommer
1 x 0,75 tommer
1 x 1 tomme
1 x 1,5 tommer
1 x 1,75 tommer
1,25 x 0,5 tommer
1,25 x 1 tomme
1,5 x 0,25 tommer
1,5 x 0,5 tommer
1,5 x 0,75 tommer
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer
1,5 x 1,75 tommer
1,5 x 2 tommer
2,2 x 0,5 tommer
2,5 x 1 tomme
2,5 x 1,5 tommer
2,625 x 1 tomme
3,15 x 1,938 tommer
3,375 x 1 tomme
4 x 1 tomme
4 x 1,5 tommer
50 fod x 1,5 tommer
6 x 1,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Højde (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
50 product options available for selection
| Artikelnummer. | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Format | Højde (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17899014 | 1,5 x 1 tomme | M710, BMP71 | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17821589 | 0,75 x 0,25 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 19,05 mm | - |
| 17879194 | 0,75 x 0,25 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 19,05 mm | - |
| 17878724 | 0,75 x 0,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 19,05 mm | - |
| 17878274 | 0,75 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 19,05 mm | - |
| 17878874 | 0,75 x 1 tomme | M710, BMP71 | Patron (tape) | 19,05 mm | - |
| 17891689 | 0,75 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 19,05 mm | - |
| 17818794 | 1 x 0,75 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17898194 | 1 x 0,75 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17829144 | 1,5 x 0,75 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 38,1 mm | Pakke med 250 |
| 17809204 | 1,5 x 0,75 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17838474 | 1 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17889044 | 1 x 0,5 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17818904 | 1 x 1 tomme | M710, BMP71 | Udstanset | 25,4 mm | - |
| 17878464 | 1 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 25,4 mm | - |
| 17821389 | 1 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17898744 | 1 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 25,4 mm | - |
| 17801669 | 1 x 1,75 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17848784 | 1,5 x 0,25 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17828864 | 1,5 x 0,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17888894 | 1,5 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17878754 | 1,5 x 1,75 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17889194 | 1,5 x 2 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17811699 | 1,5 x 1,75 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17828734 | 1,25 x 1 tomme | M710, BMP71 | Patron (tape) | 31,75 mm | - |
| 17868334 | 1,5 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17838404 | 1,5 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17851519 | 1,5 x 0,25 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17818404 | 1,5 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17841609 | 1,25 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 31,75 mm | - |
| 17841579 | 1,25 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 31,75 mm | - |
| 17831539 | 1,5 x 2 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17841589 | 2,2 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 55,88 mm | - |
| 17881559 | 2,625 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 66,68 mm | - |
| 17808304 | 2,5 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 63,5 mm | - |
| 17881399 | 2,5 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 63,5 mm | - |
| 17889204 | 2,5 x 1 tomme | M710, BMP71 | Patron (tape) | 63,5 mm | - |
| 17829164 | 3,15 x 1,938 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 80 mm | - |
| 17818224 | 3,375 x 1 tomme | M710, BMP71 | Patron (tape) | 85,73 mm | - |
| 17818444 | 3,15 x 1,938 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 80,01 mm | - |
| 17838304 | 3,375 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 85,73 mm | - |
| 17801679 | 4 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 101,6 mm | - |
| 17868214 | 4 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 101,6 mm | - |
| 17848124 | 4 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 101,6 mm | - |
| 17819024 | 4 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 101,6 mm | - |
| 17858894 | 4 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 101,6 mm | - |
| 17858984 | 4 x 1 tomme | M710, BMP71 | Udstanset | 101,6 mm | - |
| 17829174 | 6 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 152,4 mm | - |
| 17858214 | 6 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 152,4 mm | - |
| 17861629 | 50 fod x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Kontinuerlig | 38,1 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17899014
Leverandør
Brady™
Leverandørnr.
173345
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Brug rabatkode 28026
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
462.08 DKK valid until 2026-10-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28026" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Leveres i et selvlamineret format med en hvid printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
- Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
- UL godkendt
- Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
- Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Klar, Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M710, BMP71 |
| Latex fri | Nej |
| Mængde | 250 etiketter |
| Form | Rektangel |
| Temperaturområde (engelsk) | -94 °F til +158 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -70 °C til +70 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0,004 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.102 mm |
| Dimensioner (L x B) | 1,5 x 1 tomme |
| Længde (engelsk) | 1,5 tommer |
| Bredde (engelsk) | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) | 25.4 mm |
| Bredde (engelsk) Udskrivbart område | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) Printbart område | 25.4 mm |
| Højde (engelsk) Printbart område | 0,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 38,1 mm |
| Højde (metrisk) printbart område | 12.7 mm |
| Alternativt varenummer | M7-31-427 |
| Vis mere Vis mindre |