Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende hvid vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17888894
Click to view available options
Dimensioner (LxB):
0,75 x 0,25 tommer.
0,75 x 0,5 tommer.
0.75 x 1 in.
1 x 0,5 tommer.
1 x 0,75 tommer.
1 x 1 tommer.
1 x 1,5 tommer.
1 x 1,75 tommer.
1,25 x 1 tommer.
1,5 x 0,25 tommer.
1,5 x 0,5 tommer.
1,5 x 0,75 tommer.
1,5 x 1,5 tommer.
1,5 x 1,75 tommer.
1,5 x 2 tommer.
1.25 x 0.5 in.
1.5 x 1 in.
2,2 x 0,5 tommer.
2,5 x 1 tommer.
2.5 x 1.5 in.
2.625 x 1 tommer.
3,15 x 1,938 tommer.
3.375 x 1 tommer.
4 x 1 tommer.
4 x 1,5 tommer.
50 fod x 1,5 tommer.
6 x 1.5 in.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Højde (metrisk):
19.05 mm
25.4 mm
31.75 mm
38.1 mm
55.88 mm
63.5 mm
66.68 mm
80 mm
80.01 mm
85.73 mm
101.6 mm
152.4 mm
Unit Size:
Pakke med 250
Product Code. 17888894
Brand: Brady™ 173337
Only null left
Add to basket
Add to basket
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en hvid printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Specifications
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 1,5 x 1,5 tommer.
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1,5 tommer
Bredde (metrisk) Printbart område 38.1 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer M7-32-427