Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- El- og belysningsvedligeholdelse
- Brady™ Selvlaminerende hvid vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Brady™ Selvlaminerende hvid vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17881559 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,75 x 0,25 tommer
0,75 x 0,5 tommer
0,75 x 1 tomme
1 x 0,5 tommer
1 x 0,75 tommer
1 x 1 tomme
1 x 1,5 tommer
1 x 1,75 tommer
1,25 x 0,5 tommer
1,25 x 1 tomme
1,5 x 0,25 tommer
1,5 x 0,5 tommer
1,5 x 0,75 tommer
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer
1,5 x 1,75 tommer
1,5 x 2 tommer
2,2 x 0,5 tommer
2,5 x 1 tomme
2,5 x 1,5 tommer
2,625 x 1 tomme
3,15 x 1,938 tommer
3,375 x 1 tomme
4 x 1 tomme
4 x 1,5 tommer
50 fod x 1,5 tommer
6 x 1,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Højde (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
50 product options available for selection
| Artikelnummer. | Dimensioner (L x B) | Til brug med (udstyr) | Format | Højde (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17881559 | 2,625 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 66,68 mm | - |
| 17821589 | 0,75 x 0,25 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 19,05 mm | - |
| 17879194 | 0,75 x 0,25 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 19,05 mm | - |
| 17878724 | 0,75 x 0,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 19,05 mm | - |
| 17878274 | 0,75 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 19,05 mm | - |
| 17878874 | 0,75 x 1 tomme | M710, BMP71 | Patron (tape) | 19,05 mm | - |
| 17891689 | 0,75 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 19,05 mm | - |
| 17818794 | 1 x 0,75 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17898194 | 1 x 0,75 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17829144 | 1,5 x 0,75 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 38,1 mm | Pakke med 250 |
| 17809204 | 1,5 x 0,75 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17838474 | 1 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17889044 | 1 x 0,5 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17818904 | 1 x 1 tomme | M710, BMP71 | Udstanset | 25,4 mm | - |
| 17878464 | 1 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 25,4 mm | - |
| 17821389 | 1 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17898744 | 1 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 25,4 mm | - |
| 17801669 | 1 x 1,75 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 25,4 mm | - |
| 17848784 | 1,5 x 0,25 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17828864 | 1,5 x 0,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17899014 | 1,5 x 1 tomme | M710, BMP71 | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17888894 | 1,5 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17878754 | 1,5 x 1,75 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17889194 | 1,5 x 2 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17811699 | 1,5 x 1,75 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17828734 | 1,25 x 1 tomme | M710, BMP71 | Patron (tape) | 31,75 mm | - |
| 17868334 | 1,5 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17838404 | 1,5 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17851519 | 1,5 x 0,25 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17818404 | 1,5 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 38,1 mm | - |
| 17841609 | 1,25 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 31,75 mm | - |
| 17841579 | 1,25 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 31,75 mm | - |
| 17831539 | 1,5 x 2 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 38,1 mm | - |
| 17841589 | 2,2 x 0,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 55,88 mm | - |
| 17808304 | 2,5 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 63,5 mm | - |
| 17881399 | 2,5 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 63,5 mm | - |
| 17889204 | 2,5 x 1 tomme | M710, BMP71 | Patron (tape) | 63,5 mm | - |
| 17829164 | 3,15 x 1,938 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 80 mm | - |
| 17818224 | 3,375 x 1 tomme | M710, BMP71 | Patron (tape) | 85,73 mm | - |
| 17818444 | 3,15 x 1,938 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 80,01 mm | - |
| 17838304 | 3,375 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 85,73 mm | - |
| 17801679 | 4 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 101,6 mm | - |
| 17868214 | 4 x 1 tomme | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Udstanset | 101,6 mm | - |
| 17848124 | 4 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 101,6 mm | - |
| 17819024 | 4 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 101,6 mm | - |
| 17858894 | 4 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | Udstanset | 101,6 mm | - |
| 17858984 | 4 x 1 tomme | M710, BMP71 | Udstanset | 101,6 mm | - |
| 17829174 | 6 x 1,5 tommer | M710, BMP71 | Patron (tape) | 152,4 mm | - |
| 17858214 | 6 x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Patron (tape) | 152,4 mm | - |
| 17861629 | 50 fod x 1,5 tommer | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | Kontinuerlig | 38,1 mm | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17881559
Leverandør
Brady™
Leverandørnr.
173900
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Leveres i et selvlamineret format med en hvid printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
- Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
- UL godkendt
- Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
- Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Klar, Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning |
| Til brug med (udstyr) | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) |
| Latex fri | Nej |
| Mængde | 100 etiketter |
| Form | Rektangel |
| Temperaturområde (engelsk) | -94 °F til +158 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -70 °C til +70 °C |
| Tykkelse (engelsk) | 0,004 tommer. |
| Tykkelse (metrisk) | 0.102 mm |
| Dimensioner (L x B) | 2,625 x 1 tomme |
| Længde (engelsk) | 2.625 tommer. |
| Bredde (engelsk) | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) | 25.4 mm |
| Bredde (engelsk) Udskrivbart område | 1 tomme |
| Bredde (metrisk) Printbart område | 25.4 mm |
| Højde (engelsk) Printbart område | 1 tomme |
| Højde (metrisk) | 66,68 mm |
| Højde (metrisk) printbart område | 25.4 mm |
| Alternativt varenummer | M6-75-427 |
| Vis mere Vis mindre |