Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende hvid vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17878274 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,75 x 0,25 tommer
0,75 x 0,5 tommer
0,75 x 1 tomme
1 x 0,5 tommer
1 x 0,75 tommer
1 x 1 tomme
1 x 1,5 tommer
1 x 1,75 tommer
1,25 x 0,5 tommer
1,25 x 1 tomme
1,5 x 0,25 tommer
1,5 x 0,5 tommer
1,5 x 0,75 tommer
1,5 x 1 tomme
1,5 x 1,5 tommer
1,5 x 1,75 tommer
1,5 x 2 tommer
2,2 x 0,5 tommer
2,5 x 1 tomme
2,5 x 1,5 tommer
2,625 x 1 tomme
3,15 x 1,938 tommer
3,375 x 1 tomme
4 x 1 tomme
4 x 1,5 tommer
50 fod x 1,5 tommer
6 x 1,5 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Højde (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Tamaño de la unidad:
Pakke med 250
50 product options available for selection
Product selection table with 50 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Format Højde (metrisk) Tamaño de la unidad
17878274 0,75 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset 19,05 mm -
17821589 0,75 x 0,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset 19,05 mm -
17879194 0,75 x 0,25 tommer M710, BMP71 Udstanset 19,05 mm -
17878724 0,75 x 0,5 tommer M710, BMP71 Udstanset 19,05 mm -
17878874 0,75 x 1 tomme M710, BMP71 Patron (tape) 19,05 mm -
17891689 0,75 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 19,05 mm -
17818794 1 x 0,75 tommer M710, BMP71 Patron (tape) 25,4 mm -
17898194 1 x 0,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 25,4 mm -
17829144 1,5 x 0,75 tommer M710, BMP71 Patron (tape) 38,1 mm Pakke med 250
17809204 1,5 x 0,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset 38,1 mm -
17838474 1 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 25,4 mm -
17889044 1 x 0,5 tommer M710, BMP71 Patron (tape) 25,4 mm -
17818904 1 x 1 tomme M710, BMP71 Udstanset 25,4 mm -
17878464 1 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset 25,4 mm -
17821389 1 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 25,4 mm -
17898744 1 x 1,5 tommer M710, BMP71 Udstanset 25,4 mm -
17801669 1 x 1,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 25,4 mm -
17848784 1,5 x 0,25 tommer M710, BMP71 Patron (tape) 38,1 mm -
17828864 1,5 x 0,5 tommer M710, BMP71 Udstanset 38,1 mm -
17899014 1,5 x 1 tomme M710, BMP71 Patron (tape) 38,1 mm -
17888894 1,5 x 1,5 tommer M710, BMP71 Udstanset 38,1 mm -
17878754 1,5 x 1,75 tommer M710, BMP71 Patron (tape) 38,1 mm -
17889194 1,5 x 2 tommer M710, BMP71 Udstanset 38,1 mm -
17811699 1,5 x 1,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 38,1 mm -
17828734 1,25 x 1 tomme M710, BMP71 Patron (tape) 31,75 mm -
17868334 1,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 38,1 mm -
17838404 1,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 38,1 mm -
17851519 1,5 x 0,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset 38,1 mm -
17818404 1,5 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset 38,1 mm -
17841609 1,25 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 31,75 mm -
17841579 1,25 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset 31,75 mm -
17831539 1,5 x 2 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 38,1 mm -
17841589 2,2 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 55,88 mm -
17881559 2,625 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 66,68 mm -
17808304 2,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 63,5 mm -
17881399 2,5 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset 63,5 mm -
17889204 2,5 x 1 tomme M710, BMP71 Patron (tape) 63,5 mm -
17829164 3,15 x 1,938 tommer M710, BMP71 Udstanset 80 mm -
17818224 3,375 x 1 tomme M710, BMP71 Patron (tape) 85,73 mm -
17818444 3,15 x 1,938 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 80,01 mm -
17838304 3,375 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset 85,73 mm -
17801679 4 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 101,6 mm -
17868214 4 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Udstanset 101,6 mm -
17848124 4 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 101,6 mm -
17819024 4 x 1,5 tommer M710, BMP71 Udstanset 101,6 mm -
17858894 4 x 1,5 tommer M710, BMP71 Udstanset 101,6 mm -
17858984 4 x 1 tomme M710, BMP71 Udstanset 101,6 mm -
17829174 6 x 1,5 tommer M710, BMP71 Patron (tape) 152,4 mm -
17858214 6 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Patron (tape) 152,4 mm -
17861629 50 fod x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) Kontinuerlig 38,1 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
50 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17878274 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 174180
Understøt et sikrere og mere effektivt laboratorium
Brug rabatkode 28026
Ver todas las promociones
På lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en hvid printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Especificaciones
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 0,75 x 0,5 tommer
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 0,5 tommer
Bredde (metrisk) Printbart område 12.7 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,375 tommer
Højde (metrisk) 19,05 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm
Alternativt varenummer M6-11-427
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.