Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende hvid vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Dimensioner (LxB):
0,75 x 0,25 tommer.
0,75 x 0,5 tommer.
0.75 x 1 in.
1 x 0,5 tommer.
1 x 0,75 tommer.
1 x 1 tommer.
1 x 1,5 tommer.
1 x 1,75 tommer.
1,25 x 1 tommer.
1,5 x 0,25 tommer.
1,5 x 0,5 tommer.
1,5 x 0,75 tommer.
1,5 x 1,5 tommer.
1,5 x 1,75 tommer.
1,5 x 2 tommer.
1.25 x 0.5 in.
1.5 x 1 in.
2,2 x 0,5 tommer.
2,5 x 1 tommer.
2.5 x 1.5 in.
2.625 x 1 tommer.
3,15 x 1,938 tommer.
3.375 x 1 tommer.
4 x 1 tommer.
4 x 1,5 tommer.
50 fod x 1,5 tommer.
6 x 1.5 in.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Højde (metrisk):
19.05 mm
25.4 mm
31.75 mm
38.1 mm
55.88 mm
63.5 mm
66.68 mm
80 mm
80.01 mm
85.73 mm
101.6 mm
152.4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
- Leveres i et selvlamineret format med en hvid printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
- Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
- UL godkendt
- Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
- Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Klar, Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |