Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende hvid vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17809204
Dimensioner (LxB):
0,75 x 0,25 tommer.
0,75 x 0,5 tommer.
0.75 x 1 in.
1 x 0,5 tommer.
1 x 0,75 tommer.
1 x 1 tommer.
1 x 1,5 tommer.
1 x 1,75 tommer.
1,25 x 1 tommer.
1,5 x 0,25 tommer.
1,5 x 0,5 tommer.
1,5 x 0,75 tommer.
1,5 x 1,5 tommer.
1,5 x 1,75 tommer.
1,5 x 2 tommer.
1.25 x 0.5 in.
1.5 x 1 in.
2,2 x 0,5 tommer.
2,5 x 1 tommer.
2.5 x 1.5 in.
2.625 x 1 tommer.
3,15 x 1,938 tommer.
3.375 x 1 tommer.
4 x 1 tommer.
4 x 1,5 tommer.
50 fod x 1,5 tommer.
6 x 1.5 in.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Højde (metrisk):
19.05 mm
25.4 mm
31.75 mm
38.1 mm
55.88 mm
63.5 mm
66.68 mm
80 mm
80.01 mm
85.73 mm
101.6 mm
152.4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 17809204
Brand: Brady™ 174267
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en hvid printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
  • Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 1,5 x 0,75 tommer.
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19.05 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 0,75 tommer
Bredde (metrisk) Printbart område 19.05 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 38.1 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer M6-30-427