Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende vinyl wrap-around tråd- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17848994
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1 x 0,5 tommer.
1,5 x 0,5 tommer.
1,5 x 2 tommer.
3.375 x 1 tommer.
4 x 1,5 tommer.
Højde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
85,73 mm
101,6 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Højde (metrisk)
17848994 1 x 0,5 tommer. 25,4 mm
17888424 1,5 x 0,5 tommer. 38,1 mm
17869104 1,5 x 2 tommer. 38,1 mm
17818114 3.375 x 1 tommer. 85,73 mm
17848854 4 x 1,5 tommer. 101,6 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17848994 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174432
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en hvid printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Servicetemperatur på -40 °C til 70 °C (-40 F °til 158 °F)
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 5000 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 1 x 0,5 tommer.
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 12.7 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 0,5 tommer
Bredde (metrisk) Printbart område 12.7 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,375 tommer
Højde (metrisk) 25,4 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm
Alternativt varenummer BM-17-427