Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende vinyl wrap-around tråd- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17898794 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,75 x 0,5 tommer
1 x 0,75 tommer
1 x 1 tomme
1,5 x 0,75 tommer
4 x 1 tomme
4 x 1,5 tommer
6 x 1,5 tommer
Højde (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
Form:
Firkant
Rektangel
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Højde (metrisk) Form
17898794 4 x 1,5 tommer 101,6 mm Rektangel
17859144 0,75 x 0,5 tommer 19,05 mm Rektangel
17889074 1 x 0,75 tommer 25,4 mm Rektangel
17848834 1 x 1 tomme 25,4 mm Firkant
17889104 1,5 x 0,75 tommer 38,1 mm Rektangel
17889174 4 x 1 tomme 101,6 mm Rektangel
17868854 6 x 1,5 tommer 152,4 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17898794 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 173454
På lager
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Leveres i et selvlamineret format med en hvid printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
  • Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
  • UL godkendt
  • Servicetemperatur på -40 °C til 70 °C (-40 F °til 158 °F)
  • Fremstillet af B-427 materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Latex fri Nej
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 4 x 1,5 tommer
Længde (engelsk) 4 tommer
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1,5 tommer
Bredde (metrisk) Printbart område 38.1 mm
Højde (engelsk) Printbart område 1 tomme
Højde (metrisk) 101,6 mm
Højde (metrisk) printbart område 25.4 mm
Alternativt varenummer BM-33-427