Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende vinyl wrap-around tråd- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Beskrivelse
- Leveres i et selvlamineret format med en hvid printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
- Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
- UL godkendt
- Servicetemperatur på -40 °C til 70 °C (-40 F °til 158 °F)
- Fremstillet af B-427 materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Klar, Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |