Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende Vinyl Wrap Around-etiketter
Artikelnummer. 11816033 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11816033 Hvid 1 rulning
1 options
Artikelnummer. 11816033 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 217094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5350.00 DKK
    5170.72 DKK / 1 ruller
    Spare 179.28 DKK
    3% Slukket
På lager
Printbare, selvlaminerende vinyletiketter til termotransferprintere.
  • Printbare, selvlaminerende vinyletiketter til termotransferprintere. Bemærk venligst: Dette materiale er UL anerkendt med dets respektive bånd. Se Recommended Ribbon Series for det relevante bånd, der skal bruges.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Oversigt Thermal Transfer Printable Etiketter
Klæbende type Akryl, Selvklæbende, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Selvlaminerende vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Data- og telemærkning, El-mærkning, Laboratoriemærkning, Lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 76 mm kerneprintere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 2000 etiketter/rulle
Mængde 2000 Pk.
Form Rektangel
Størrelse (metrisk) 55.88 x 38.10 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 38.1 x 55.88 mm
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Længde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (engelsk) 2,2 tommer
Bredde (metrisk) 55.88 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 55.88 mm
Højde (metrisk) 38.10 mm
Højde (metrisk) printbart område 38.10 mm
Alternativt varenummer BPT-640-427-AW