Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende Vinyl Wrap Around-etiketter
Artikelnummer. 17911950
Dimensioner (LxB):
1,2 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 44,45 mm (H)
2,75 x 0,5 tommer.
25,40 mm (B) x 44,45 mm (H)
25,40 mm (B) x 69,85 mm (H)
Artikelnummer. 17911950
Brand: Brady™ 170758
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk kabler og ledninger med B-427 selvlaminerende vinyletiketmateriale, designet med et klart, selvlaminerende beskyttende lag. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Designet til tæt buede overflader såsom ledninger og kabler
  • Selvslukkende og modstandsdygtig over for slid, opløsningsmidler, olie, fedt, vejr og ekstreme temperaturer
  • Designet til at dreje frit, så du kan læse og identificere kabler og ledninger fra enhver vinkel
  • Lavet med et klart, ikke-printbart overlaminat for øget beskyttelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Vinyl
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP41, BMP51, M511 printere
Mængde 110
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 158°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Trådmåler 16 AWG - 8 AWG
Dimensioner (LxB) 25,40 mm (B) x 44,45 mm (H)
Længde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 1.75 in
Højde (metrisk) 44.45 mm
Alternativt varenummer M4-203-RO-427