Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende Vinyl Wrap Around-etiketter
Artikelnummer. p-200007024
Dimensioner (LxB):
0,75 x 1 tommer.
0,75 x 1,5 tommer.
1,1 x 0,25 tommer.
1,25 x 0,5 tommer.
1,25 x 1,5 tommer.
1,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 19,05 mm (H)
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (B) x 38,10 mm (H)
19,05 mm (B) x 25,40 mm (H)
2,5 x 1,5 tommer.
25 fod x 0,75 tommer.
25 fod x 1 tommer.
25 fod x 1,25 tommer.
25 fod x 1,5 tommer.
25,40 mm (B) x 101,60 mm (H)
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (B) x 63,50 mm (H)
38,10 mm (B) x 101,60 mm (H)
38,10 mm (B) x 38,10 mm (H)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
6 x 1,5 tommer.
Farve:
Gul, Klar
Hvid
Hvid, Klarhed
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Artikelnummer. 17930680
Brand: Brady™ 170748
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mærk kabler og ledninger med B-427 selvlaminerende vinyletiketmateriale, designet med et klart selvlaminerende beskyttende lag. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Designet til tæt buede overflader såsom ledninger og kabler
  • Selvslukkende og modstandsdygtig over for slid, opløsningsmidler, olie, fedt, vejr og ekstreme temperaturer
  • Lavet med en permanent akrylklæber, der fungerer godt på glatte, ru, pulverlakerede og uregelmæssige overflader
  • Lavet med et klart, ikke-printbart overlaminat for øget beskyttelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Vinyl
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Mængde 240
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 158°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (LxB) 1,1 x 0,25 tommer.
Længde (engelsk) 1.1 tommer
Bredde (engelsk) 0.25 in
Bredde (metrisk) 6.35 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 6.35 mm
Højde (engelsk) 1.1 in
Højde (metrisk) 27.94 mm
Alternativt varenummer M4-135-427-AW