Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende Vinyl Wrap Around-etiketter
Artikelnummer. 17990710
Dimensioner (LxB):
0,75 x 1 tommer.
0,75 x 1,5 tommer.
1,1 x 0,25 tommer.
1,25 x 0,5 tommer.
1,25 x 1,5 tommer.
1,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 19,05 mm (H)
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (B) x 38,10 mm (H)
19,05 mm (B) x 25,40 mm (H)
2,5 x 1,5 tommer.
25 fod x 0,75 tommer.
25 fod x 1 tommer.
25 fod x 1,25 tommer.
25 fod x 1,5 tommer.
25,40 mm (B) x 101,60 mm (H)
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (B) x 63,50 mm (H)
38,10 mm (B) x 101,60 mm (H)
38,10 mm (B) x 38,10 mm (H)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
6 x 1,5 tommer.
Farve:
Gul, Klar
Hvid
Hvid, Klarhed
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17990710
missing translation for 'mfr': Brady™ 170754
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Mærk kabler og ledninger med B-427 selvlaminerende vinyletiketmateriale, designet med et klart selvlaminerende beskyttende lag. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Designet til tæt buede overflader såsom ledninger og kabler
  • Selvslukkende og modstandsdygtig over for slid, opløsningsmidler, olie, fedt, vejr og ekstreme temperaturer
  • Lavet med en permanent akrylklæber, der fungerer godt på glatte, ru, pulverlakerede og uregelmæssige overflader
  • Lavet med et klart, ikke-printbart overlaminat for øget beskyttelse
Especificaciones
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale Vinyl
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling
Til brug med (udstyr) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Mængde 70
Temperaturområde (engelsk) -94°F to 158°F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Tykkelse (engelsk) 0.004 in
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Trådmåler 1 AWG - 500 MCM
Dimensioner (LxB) 25,40 mm (B) x 101,60 mm (H)
Længde (engelsk) 4 tommer
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 4 in
Højde (metrisk) 101.60 mm
Alternativt varenummer M4-53-427
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado