Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende Vinyl Wrap Around-etiketter
Artikelnummer. 17970720 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,75 x 1 tommer.
0,75 x 1,5 tommer.
1,1 x 0,25 tommer.
1,25 x 0,5 tommer.
1,25 x 1,5 tommer.
1,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 19,05 mm (H)
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (B) x 38,10 mm (H)
19,05 mm (B) x 25,40 mm (H)
2,5 x 1,5 tommer.
25 fod x 0,75 tommer.
25 fod x 1 tommer.
25 fod x 1,25 tommer.
25 fod x 1,5 tommer.
25,40 mm (B) x 101,60 mm (H)
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (B) x 63,50 mm (H)
38,10 mm (B) x 101,60 mm (H)
38,10 mm (B) x 38,10 mm (H)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
6 x 1,5 tommer.
Farve:
Gul, Klar
Hvid
Hvid, Klarhed
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Farve Format
17970720 0,75 x 1 tommer. Hvid, Klarhed Udstanset
17930680 1,1 x 0,25 tommer. Hvid Udstanset
17990760 12,70 mm (B) x 19,05 mm (H) Hvid, Klarhed Udstanset
17980710 12,70 mm (B) x 25,40 mm (H) Hvid, Klarhed Patron (tape)
17930720 19,05 mm (B) x 25,40 mm (H) Hvid, Klarhed Patron (tape)
17940720 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H) Hvid, Klarhed Patron (tape)
17841769 44,45 mm (B) x 25,40 mm (H) Hvid, Klarhed Patron (tape)
17900710 1,25 x 0,5 tommer. Hvid, Klarhed Patron (tape)
17920720 25,40 mm (B) x 31,75 mm (H) Hvid, Klarhed Patron (tape)
17801789 1,25 x 1,5 tommer. Hvid, Klarhed Udstanset
17930710 12,70 mm (B) x 38,10 mm (H) Hvid, Klarhed Patron (tape)
17900720 0,75 x 1,5 tommer. Hvid, Klarhed Patron (tape)
17970670 1,5 x 1 tommer. Hvid, Klarhed Udstanset
17861789 38,10 mm (B) x 38,10 mm (H) Hvid, Klarhed Patron (tape)
17841789 44,45 mm (B) x 38,10 mm (H) Hvid, Klarhed Patron (tape)
17950720 25,40 mm (B) x 63,50 mm (H) Hvid, Klarhed Udstanset
17841759 2,5 x 1,5 tommer. Hvid, Klarhed Patron (tape)
17990710 25,40 mm (B) x 101,60 mm (H) Hvid, Klarhed Patron (tape)
17851719 38,10 mm (B) x 101,60 mm (H) Hvid, Klarhed Patron (tape)
17811719 6 x 1,5 tommer. Hvid, Klarhed Patron (tape)
17901950 25 fod x 0,75 tommer. Hvid, Klarhed Kontinuerlig
17811729 25 fod x 1 tommer. Hvid, Klarhed Kontinuerlig
17881799 25 fod x 1,25 tommer. Hvid, Klarhed Kontinuerlig
17811779 25 fod x 1,5 tommer. Hvid, Klarhed Kontinuerlig
17910720 1,5 x 1 tommer. Gul, Klar Patron (tape)
17920680 25,40 mm (B) x 63,50 mm (H) Gul, Klar Udstanset
17970710 25,40 mm (B) x 101,60 mm (H) Gul, Klar Patron (tape)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Artikelnummer. 17970720 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 170751
På lager
Mærk kabler og ledninger med B-427 selvlaminerende vinyletiketmateriale, designet med et klart selvlaminerende beskyttende lag. Udskriv næsten hvor som helst med en holdbar Brady™ bærbar etiketprinter.
  • Designet til tæt buede overflader såsom ledninger og kabler
  • Selvslukkende og modstandsdygtig over for slid, opløsningsmidler, olie, fedt, vejr og ekstreme temperaturer
  • Lavet med en permanent akrylklæber, der fungerer godt på glatte, ru, pulverlakerede og uregelmæssige overflader
  • Lavet med et klart, ikke-printbart overlaminat for øget beskyttelse
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863)
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Selvlaminerende vinyl
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning; Elektrisk mærkning; Mærkning af ledninger og kabler
Til brug med (udstyr) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Mængde 340
Temperaturområde (engelsk) -37 °C til 78 °C
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til 70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Trådmåler 20 AWG - 8 AWG
Dimensioner (L x B) 0,75 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (engelsk) 1 in
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 19.05 mm
Alternativt varenummer M4-136-427