Description
- Designet til tæt buede overflader såsom ledninger og kabler
- Selvslukkende og modstandsdygtig over for slid, opløsningsmidler, olie, fedt, vejr og ekstreme temperaturer
- Lavet med en permanent akrylklæber, der fungerer godt på glatte, ru, pulverlakerede og uregelmæssige overflader
- Lavet med et klart, ikke-printbart overlaminat for øget beskyttelse
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt til UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid, Klarhed |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Produkttype | Label |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling |
| Til brug med (udstyr) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Show More |