Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende Vinyl Wrap Around-etiketter
Dimensioner (LxB):
0,75 x 1 tommer.
0,75 x 1,5 tommer.
1,1 x 0,25 tommer.
1,25 x 0,5 tommer.
1,25 x 1,5 tommer.
1,5 x 1 tommer.
12,70 mm (B) x 19,05 mm (H)
12,70 mm (B) x 25,40 mm (H)
12,70 mm (B) x 38,10 mm (H)
19,05 mm (B) x 25,40 mm (H)
2,5 x 1,5 tommer.
25 fod x 0,75 tommer.
25 fod x 1 tommer.
25 fod x 1,25 tommer.
25 fod x 1,5 tommer.
25,40 mm (B) x 101,60 mm (H)
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (B) x 63,50 mm (H)
38,10 mm (B) x 101,60 mm (H)
38,10 mm (B) x 38,10 mm (H)
44,45 mm (B) x 25,40 mm (H)
44,45 mm (B) x 38,10 mm (H)
6 x 1,5 tommer.
Farve:
Gul, Klar
Hvid
Hvid, Klarhed
Format:
Kontinuerlig
Patron (tape)
Udstanset
Beskrivelse
- Designet til tæt buede overflader såsom ledninger og kabler
- Selvslukkende og modstandsdygtig over for slid, opløsningsmidler, olie, fedt, vejr og ekstreme temperaturer
- Lavet med en permanent akrylklæber, der fungerer godt på glatte, ru, pulverlakerede og uregelmæssige overflader
- Lavet med et klart, ikke-printbart overlaminat for øget beskyttelse
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL anerkendt til UL 2238, RoHS-kompatibel med 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Farve | Hvid, Klarhed |
| Slutte | Mat |
| Format | Patron (tape) |
| Materiale | Selvlaminerende vinyl |
| Produkttype | Sikkerhedsmærke |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;Wire and cable labelling |
| Til brug med (udstyr) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vis mere |