Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende vinyl MiniMark Lednings- og kabelmærkning
Artikelnummer. 11771825 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Mængde:
3275 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11771825 3275 Pk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11771825 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710113
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Denne selvlaminerende vinyl MiniMark Tråd- og kabelmærkning er lavet af formbart materiale designet til at klæbe til stærkt buede overflader, ledninger og kabler.
  • Har et hvidt udskrivbart område med en klar 'hale', der vikler sig rundt om tuschen.
  • De klare afslutninger fungerer som overlaminat for at beskytte teksten og giver overlegen modstandsdygtighed over for slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Dette materiale er UL-anerkendt med det tilsvarende bånd.
  • Se Anbefalede Båndserie for det passende bånd at bruge.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Oversigt MiniMark Selvlaminerende tråd- og kabelmarkører
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid/gennemsigtig
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Selvlaminerende vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Data- og telemærkning, El-mærkning, Laboratoriemærkning, Lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Vandret gentagelse (metrisk) 29.50 mm
Etiketter pr. række 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 3275 Etiketter/æske
Mængde 3275 Pk.
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 32.06 mm
Dimensioner (L x B) 25.4 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 108.00 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (engelsk) Printbart område 0,38 tommer.
Højde (metrisk) 25.40 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.65 mm
Diameter (engelsk) 0,1 til 0,2 tommer.
Diameter (metrisk) 2,7 til 5,1 mm
Alternativt varenummer MNK-BPT-211-427