Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende vinyl MiniMark™ Tråd- og kabelmarkør
Artikelnummer. 11791795 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
Højde (metrisk):
31,75 mm
63,50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
11791795 25,4 mm 63,50 mm Hver
11701825 25,4 mm 31,75 mm Hver
11721795 38,1 mm 63,50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11791795 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 710115
På lager
Denne selvlaminerende vinyl MiniMark™ Wire and Cable Marker er lavet af formbart materiale designet til at klæbe til stærkt buede overflader, ledninger og kabler.
  • Har et hvidt udskrivbart område med en klar 'hale', der vikler sig rundt om tuschen.
  • De klare afslutninger fungerer som overlaminat for at beskytte teksten og giver overlegen modstandsdygtighed over for slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
  • Dette materiale er UL-anerkendt med det tilsvarende bånd.
  • Se Anbefalede Båndserie for det passende bånd at bruge.
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Oversigt MiniMark Selvlaminerende tråd- og kabelmarkører
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Selvlaminerende vinyl
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Data- og telemærkning, El-mærkning, Laboratoriemærkning, Lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) MiniMark Printer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
nr. pr. pakke 1485 Etiketter/æske
Mængde 1485 Pk.
Størrelse (metrisk) 25.4 x 19 mm (W x H)
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Trækstyrke Trækstyrke og forlængelse 12 lb./in. (210 N/100 mm), 152 %, 11 lb./in. (193 N/100 mm), 195 %
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 63.5 x 25.4 mm
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Længde (metrisk) 63.5 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Højde (engelsk) Printbart område 0,75 tommer
Højde (metrisk) 63,50 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Diameter (metrisk) 14,20 til 6,70 mm
Alternativt varenummer MNK-BPT-511-427