Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende vinyletiketter
Artikelnummer. 30041413 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
30041413 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
1 options
Artikelnummer. 30041413 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 361641
På lager
Selvlaminerende vinyl (B-427) er et fremragende materiale til identifikation af ledninger og kabler. Dette materiale har god klarhed, tilpasningsevne og er selvslukkende.
For formbarhed og er selvslukkende.
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL anerkendt til UL969 Labeling and Marking Standard, når den udskrives med Brady Serie R4300 og R6200 bånd. Se UL-filer MH17154 for specifikke detaljer. Brady kunder bør angive ved køb, om de har brug for UL-anerkendte B-427-mærker. Brady sælger både UL-anerkendte B-427-etiketter og ikke-godkendte etiketter afhængigt af kundens krav.
Oversigt Selvlaminerende vinyletiketter til BBP33/i3300-printere
Klæbende type Akryl, Permanent
Farve Hvid
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Vinyl
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Komponent- og udstyrsmærkning, elektrisk mærkning, generel identifikation, laboratoriemærkning, lagermærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Vandret gentagelse (metrisk) 29.74 mm
Etiketter pr. række 3
Mængde 300 klistermærker
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 32.13 mm
Dimensioner (L x B) 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
Længde (engelsk) 1 tomme
Længde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.40 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 25.40 mm
Alternativt varenummer B33-211-427