Få mere at vide
- Home
- Products
- Facilitets sikkerhed og vedligeholdelse
- El- og belysningsvedligeholdelse
- Brady™ Self-laminating Vinyl (B-427) Labels for M611, BMP61 and BMP71
Brady™ Self-laminating Vinyl (B-427) Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 12333738
Skift visning
Bredde (metrisk):
6,4 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
44,5 mm
50,8 mm
Højde (metrisk):
19,1 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
63,5 mm
85,7 mm
101,6 mm
152,4 mm
Farve:
Blå, Gennemsigtig, Transparent
Brun, Gennemsigtig, Transparent
Grå, Gennemsigtig, Transparent
Grøn, Gennemsigtig, Transparent
Gul, Gennemsigtig, Transparent
Hvid, Gennemsigtig, Transparent
Lilla, Gennemsigtig, Transparent
Orange, Gennemsigtig, Transparent
Rød, Gennemsigtig, Transparent
Lodret gentagelse (metrisk):
9,5 mm
15,9 mm
22,2 mm
28,6 mm
34,9 mm
41,3 mm
54 mm
66,7 mm
88,9 mm
104,8 mm
155,6 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
82 product options available for selection
| Artikelnummer. | Bredde (metrisk) | Højde (metrisk) | Farve | Lodret gentagelse (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12333738 | 38,1 mm | 152,4 mm | Rød, Gennemsigtig, Transparent | 155,6 mm | 1 rulning |
| 11552925 | 25,4 mm | 19,1 mm | Hvid, Gennemsigtig, Transparent | 22,2 mm | - |
| 11572925 | 38,1 mm | 25,4 mm | Hvid, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11582925 | 44,5 mm | 25,4 mm | Hvid, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | - |
| 11542925 | 12,7 mm | 31,8 mm | Hvid, Gennemsigtig, Transparent | 34,9 mm | 1 rulning |
| 11562925 | 25,4 mm | 31,8 mm | Hvid, Gennemsigtig, Transparent | 34,9 mm | 1 rulning |
| 11592925 | 44,5 mm | 38,1 mm | Hvid, Gennemsigtig, Transparent | 41,3 mm | 1 rulning |
| 11598444 | 50,8 mm | 38,1 mm | Hvid, Gennemsigtig, Transparent | 54 mm | 1 rulning |
| 11509153 | 25,4 mm | 85,7 mm | Hvid, Gennemsigtig, Transparent | 88,9 mm | 1 rulning |
| 11528404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Rød, Gennemsigtig, Transparent | 9,5 mm | 1 rulning |
| 11508414 | 12,7 mm | 38,1 mm | Rød, Gennemsigtig, Transparent | 15,9 mm | 1 rulning |
| 11598993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Rød, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11568953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Rød, Gennemsigtig, Transparent | 66,7 mm | 1 rulning |
| 11548963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Rød, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11528973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Rød, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11559013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Rød, Gennemsigtig, Transparent | 41,3 mm | 1 rulning |
| 11568394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Orange, Gennemsigtig, Transparent | 9,5 mm | 1 rulning |
| 11548404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Orange, Gennemsigtig, Transparent | 15,9 mm | 1 rulning |
| 11538993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Orange, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11508953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Orange, Gennemsigtig, Transparent | 66,7 mm | 1 rulning |
| 11588953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Orange, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11568963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Orange, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11548973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Orange, Gennemsigtig, Transparent | 155,6 mm | 1 rulning |
| 11509053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Orange, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11599003 | 38,1 mm | 38,1 mm | Orange, Gennemsigtig, Transparent | 41,3 mm | 1 rulning |
| 11508983 | 6,4 mm | 19,1 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 9,5 mm | 1 rulning |
| 11518983 | 12,7 mm | 19,1 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 15,9 mm | 1 rulning |
| 11538983 | 19,1 mm | 25,4 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 22,2 mm | 1 rulning |
| 11558394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 9,5 mm | 1 rulning |
| 11538404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 15,9 mm | 1 rulning |
| 11509003 | 19,1 mm | 38,1 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 22,2 mm | 1 rulning |
| 11528993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11598943 | 25,4 mm | 63,5 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 66,7 mm | 1 rulning |
| 11578953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11558963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11538973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 155,6 mm | 1 rulning |
| 11599043 | 25,4 mm | 25,4 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11589003 | 38,1 mm | 38,1 mm | Gul, Gennemsigtig, Transparent | 41,3 mm | 1 rulning |
| 11578394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Grøn, Gennemsigtig, Transparent | 9,5 mm | 1 rulning |
| 11558404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Grøn, Gennemsigtig, Transparent | 15,9 mm | 1 rulning |
| 11548993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Grøn, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11518953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Grøn, Gennemsigtig, Transparent | 66,7 mm | 1 rulning |
| 11598953 | 25,4 mm | 101,6 mm | Grøn, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11578963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Grøn, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11558973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Grøn, Gennemsigtig, Transparent | 155,6 mm | 1 rulning |
| 11519053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Grøn, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11509013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Grøn, Gennemsigtig, Transparent | 41,3 mm | 1 rulning |
| 11508404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Blå, Gennemsigtig, Transparent | 9,5 mm | 1 rulning |
| 11588404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Blå, Gennemsigtig, Transparent | 15,9 mm | - |
| 11578993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Blå, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11548953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Blå, Gennemsigtig, Transparent | 66,7 mm | 1 rulning |
| 11528963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Blå, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11508973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Blå, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11578973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Blå, Gennemsigtig, Transparent | 155,6 mm | 1 rulning |
| 11549053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Blå, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11539013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Blå, Gennemsigtig, Transparent | 41,3 mm | 1 rulning |
| 11598394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Lilla, Gennemsigtig, Transparent | 9,5 mm | - |
| 11578404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Lilla, Gennemsigtig, Transparent | 15,9 mm | 1 rulning |
| 11568993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Lilla, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11538953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Lilla, Gennemsigtig, Transparent | 66,7 mm | 1 rulning |
| 11518963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Lilla, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11598963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Lilla, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11539053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Lilla, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11529013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Lilla, Gennemsigtig, Transparent | 41,3 mm | 1 rulning |
| 11518404 | 6,4 mm | 38,1 mm | Brun, Gennemsigtig, Transparent | 9,5 mm | 1 rulning |
| 11598404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Brun, Gennemsigtig, Transparent | 15,9 mm | 1 rulning |
| 11588993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Brun, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11558953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Brun, Gennemsigtig, Transparent | 66,7 mm | 1 rulning |
| 11538963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Brun, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11518973 | 38,1 mm | 101,6 mm | Brun, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11588973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Brun, Gennemsigtig, Transparent | 155,6 mm | 1 rulning |
| 11559053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Brun, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11549013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Brun, Gennemsigtig, Transparent | 41,3 mm | 1 rulning |
| 11588394 | 6,4 mm | 38,1 mm | Grå, Gennemsigtig, Transparent | 9,5 mm | 1 rulning |
| 11568404 | 12,7 mm | 38,1 mm | Grå, Gennemsigtig, Transparent | 15,9 mm | 1 rulning |
| 11558993 | 25,4 mm | 38,1 mm | Grå, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11528953 | 25,4 mm | 63,5 mm | Grå, Gennemsigtig, Transparent | 66,7 mm | 1 rulning |
| 11508963 | 25,4 mm | 101,6 mm | Grå, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11588963 | 38,1 mm | 101,6 mm | Grå, Gennemsigtig, Transparent | 104,8 mm | 1 rulning |
| 11568973 | 38,1 mm | 152,4 mm | Grå, Gennemsigtig, Transparent | 155,6 mm | 1 rulning |
| 11529053 | 25,4 mm | 25,4 mm | Grå, Gennemsigtig, Transparent | 28,6 mm | 1 rulning |
| 11519013 | 38,1 mm | 38,1 mm | Grå, Gennemsigtig, Transparent | 41,3 mm | 1 rulning |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 82 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
12333738
Leverandør
Brady™
Leverandørnr.
018542
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Provided in a self-laminated format with a yellow printable zone and translucent overlaminating area to protect text
- Durable, permanent acrylic adhesive has outstanding water and oil resistance
- UL approved
- Service temperature of -40°F to 158°F (-40°C to 70°C)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Farve | Rød, Gennemsigtig, Transparent |
| Slutte | Matte |
| Materiale | Self-laminating Vinyl |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Til brug med (udstyr) | BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermal Labeling Systems |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Mængde | 50 Labels |
| Form | Rectangle |
| Temperaturområde (metrisk) | -70°C to +70°C |
| Tykkelse (metrisk) | 0.102 mm |
| Lodret gentagelse (metrisk) | 155,6 mm |
| Bredde (metrisk) | 38,1 mm |
| Bredde (metrisk) Printbart område | 38.1 mm |
| Højde (metrisk) | 152,4 mm |
| Højde (metrisk) printbart område | 38.1 mm |
| Vis mere Vis mindre |