Få mere at vide
Brady™ Self-laminating Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11568893
Skift visning
Trådmåler:
0 AWG til 350 MCM
1 AWG til 500 MCM
10 AWG til 4 AWG
14 AWG til 8 AWG
16 AWG til 10 AWG
16 AWG til 8 AWG
3 AWG til 250 MCM
Højde (metrisk):
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
80 mm
101,6 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
9,5 mm
15,9 mm
22,2 mm
41,3 mm
83,6 mm
104,8 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
49,3 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådmåler Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
11568893 10 AWG til 4 AWG 38,1 mm 9,5 mm 6,4 mm 1 rulning
11502765 16 AWG til 10 AWG 19,1 mm 9,5 mm 6,4 mm 1 rulning
11542765 16 AWG til 8 AWG 19,1 mm 15,9 mm 12,7 mm 1 rulning
11532785 14 AWG til 8 AWG 25,4 mm 22,2 mm 19,1 mm 1 rulning
11548913 10 AWG til 4 AWG 38,1 mm 41,3 mm 38,1 mm 1 rulning
11558634 3 AWG til 250 MCM 80 mm 83,6 mm 49,3 mm 1 rulning
11502805 1 AWG til 500 MCM 101,6 mm 104,8 mm 25,4 mm 1 rulning
11558913 1 AWG til 500 MCM 101,6 mm 104,8 mm 38,1 mm 1 rulning
11559393 0 AWG til 350 MCM 101,6 mm 104,8 mm 38,1 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11568893 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018406
Vinyl labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
  • Labels for the TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers
  • This material is UL approved with its respective ribbon
  • TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White, Transparent
Slutte Matte
Materiale Self-laminating Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Mængde 750 Labels
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +70°C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 9,5 mm
Trådmåler 10 AWG til 4 AWG
Bredde (metrisk) 6,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 6.4 mm
Højde (metrisk) 38,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm