Få mere at vide
Brady™ Self-laminating Thermal Transfer Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11502765
Skift visning
Trådmåler:
0 AWG til 350 MCM
1 AWG til 500 MCM
10 AWG til 4 AWG
14 AWG til 8 AWG
16 AWG til 10 AWG
16 AWG til 8 AWG
3 AWG til 250 MCM
Højde (metrisk):
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
80 mm
101,6 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
9,5 mm
15,9 mm
22,2 mm
41,3 mm
83,6 mm
104,8 mm
Bredde (metrisk):
6,4 mm
12,7 mm
19,1 mm
25,4 mm
38,1 mm
49,3 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådmåler Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) Bredde (metrisk) unitSize
11502765 16 AWG til 10 AWG 19,1 mm 9,5 mm 6,4 mm 1 rulning
11542765 16 AWG til 8 AWG 19,1 mm 15,9 mm 12,7 mm 1 rulning
11532785 14 AWG til 8 AWG 25,4 mm 22,2 mm 19,1 mm 1 rulning
11568893 10 AWG til 4 AWG 38,1 mm 9,5 mm 6,4 mm 1 rulning
11548913 10 AWG til 4 AWG 38,1 mm 41,3 mm 38,1 mm 1 rulning
11558634 3 AWG til 250 MCM 80 mm 83,6 mm 49,3 mm 1 rulning
11502805 1 AWG til 500 MCM 101,6 mm 104,8 mm 25,4 mm 1 rulning
11558913 1 AWG til 500 MCM 101,6 mm 104,8 mm 38,1 mm 1 rulning
11559393 0 AWG til 350 MCM 101,6 mm 104,8 mm 38,1 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11502765 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 018341
Vinyl labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
  • Labels for the TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers
  • This material is UL approved with its respective ribbon
  • TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White, Transparent
Slutte Matte
Materiale Self-laminating Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Mængde 750 Labels
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +70°C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 9,5 mm
Trådmåler 16 AWG til 10 AWG
Bredde (metrisk) 6,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 6.4 mm
Højde (metrisk) 19,1 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.5 mm