Få mere at vide
Brady™ Self-laminating Thermal Transfer Label Tape for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 11588444
Skift visning
:
Self-laminating Thermal Label Tape for M611, BMP61 and BMP71; Color: White, Transparent; Shape: Rectangle; Labels per Row: 1; Width (Metric): 38.1 mm; Length (Metric): 15.24 m
Artikelnummer.
11588444 Self-laminating Thermal Label Tape for M611, BMP61 and BMP71; Color: White, Transparent; Shape: Rectangle; Labels per Row: 1; Width (Metric): 38.1 mm; Length (Metric): 15.24 m
1 options
Artikelnummer. 11588444 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 055152
Vinyl labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
  • Labels for the TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers
  • This material is UL approved with its respective ribbon
  • TLS2200™ parts can also be printed on BMP™71 Label Printer provided roll adapter (M71-ADAPT) is used
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White, Transparent
Slutte Matte
Materiale Self-laminating Vinyl
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Laboratory Labeling
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Mængde 1 Tape
Temperaturområde (metrisk) -70°C to +70°C
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Længde (metrisk) 15.24 m
Bredde (metrisk) 38.1 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 12.7 mm