Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende, Selvslukkende Tedlar™ Vikle lednings- og kabeletiketter til M6/M7-printere
Artikelnummer. 17878314 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1,5 x 1 tomme
2,5 x 1 tomme
1 x 1 tomme
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
Form:
Firkant
Rektangel
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17878314 2,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 63,5 mm Rektangel
17858884 1 x 1 tomme M710, BMP71 25,4 mm Firkant
17808184 1 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 25,4 mm Firkant
17839224 1,5 x 1 tomme M710, BMP71 38,1 mm Rektangel
17838334 1,5 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 38,1 mm Rektangel
17808994 2,5 x 1 tomme M710, BMP71 63,5 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17878314 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174238
På lager
Det gennemskinnelige polyvinylfluoridmateriale med permanent klæbemiddel af disse etiketter har høj fleksibilitet til indpakning og ledninger med lille diameter.
  • Selvslukkende materiale er ideelt til lednings- og kabelmærkningsapplikationer i luftfarts-, forsvars- og massetransportindustrien
  • Høj opløsningsmiddelresistens
  • Selvlaminerende
  • RoHS-kompatibilitet Pass 2011/65/EU
  • Fremstillet af B-642 polyvinylfluorid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Patron (tape)
Materiale PVF
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Dot Matrix, Termisk Overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +248 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +120 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0022 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.055 mm
Dimensioner (L x B) 2,5 x 1 tomme
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,75 tommer
Højde (metrisk) 63,5 mm
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer M6-21-642