Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende, roterende vinyl-omslagsetiketter med tråd og kabel til M6/M7-printere
Artikelnummer. p-7250909
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1,2 x 1 tomme
1,75 x 0,5 tommer.
1,75 x 1 tommer.
2,75 x 0,5 tommer
2,75 x 1 tommer.
3,125 x 1,5 tommer.
3.125 x 1 tommer.
Højde (metrisk):
30,48 mm
44,45 mm
69,85 mm
79,38 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Højde (metrisk)
17868474 1,2 x 1 tomme 30,48 mm
17838164 1,75 x 0,5 tommer. 44,45 mm
17828194 1,75 x 1 tommer. 44,45 mm
17818314 2,75 x 0,5 tommer 69,85 mm
17828164 2,75 x 1 tommer. 69,85 mm
17878244 3.125 x 1 tommer. 79,38 mm
17848384 3,125 x 1,5 tommer. 79,38 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17868474 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174171
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Identificer dine ledninger fra enhver vinkel med Roterende Vinyl Wire Labels. Du skal blot udskrive dine etiketter og derefter skrælle, folde og pakke– de vil rotere frit for nem ID på selv lukkede netværksforbindelser.
  • Roterer, så du kan identificere dine etiketter fra enhver vinkel
  • Du skal blot pakke ind og påføre - der er ingen klæbemiddelrester eller etiketdele til at klæbe til dine ledninger
  • Spinder frit uden ankre, så disse etiketter ikke beskadiger dine Cat 5/6 og fiberoptiske kabler
  • Fremstillet af B-427 vinyl
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Klar, Hvid
Slutte Mat
Format Udstanset
Materiale Vinyl
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Etiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +70 °C
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.102 mm
Dimensioner (L x B) 1,2 x 1 tomme
Længde (engelsk) 1,2 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 1 tomme
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,5 tommer
Højde (metrisk) 30,48 mm
Højde (metrisk) printbart område 12.7 mm
Alternativt varenummer M6-211-427-RO