Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende, roterende vinyl-omslagsetiketter med tråd og kabel til M6/M7-printere
Beskrivelse
- Roterer, så du kan identificere dine etiketter fra enhver vinkel
- Du skal blot pakke ind og påføre - der er ingen klæbemiddelrester eller etiketdele til at klæbe til dine ledninger
- Spinder frit uden ankre, så disse etiketter ikke beskadiger dine Cat 5/6 og fiberoptiske kabler
- Fremstillet af B-427 vinyl
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Klar, Hvid |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |