Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende rød vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Selvlaminerende vinylmateriale er ideelt til identifikation af ledninger og kabler. Designet med et klart beskyttende lag til at dække den trykte tekst, giver B-427-materialet fremragende beskyttelse mod slid, snavs, olier, opløsningsmidler, vand og overdreven håndtering.
369.00 DKK - 659.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
---|---|
Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
Klæbende type | Permanent akryl |
Belægning | Ingen |
Farve | Rød, Klar |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (LxB) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Form | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (LxB) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Form | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
17881599
|
Brady™
173741 |
1 x 1 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 25.4 mm | Firkant |
482.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17891549
|
Brady™
173787 |
1,5 x 0,25 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 38.1 mm | Rektangel |
607.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 29-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17871509
|
Brady™
173800 |
1,5 x 0,5 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 38.1 mm | Rektangel |
659.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17831509
|
Brady™
173814 |
1,5 x 0,75 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 38.1 mm | Rektangel |
467.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17871669
|
Brady™
173826 |
1.5 x 1 in. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 38.1 mm | Rektangel |
623.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17881479
|
Brady™
173838 |
1,5 x 1,5 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 38.1 mm | Firkant |
639.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17899084
|
Brady™
174599 |
1,5 x 0,75 tommer. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rektangel |
501.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17839124
|
Brady™
174604 |
1.5 x 1 in. | M710, BMP71 | 38.1 mm | Rektangel |
639.00 DKK
Pakke med 250 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17851529
|
Brady™
173754 |
2,5 x 1 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 63.5 mm | Rektangel |
369.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17801689
|
Brady™
173765 |
4 x 1 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 101.6 mm | Rektangel |
441.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 11-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17821529
|
Brady™
173850 |
4 x 1,5 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 101.6 mm | Rektangel |
597.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
17871389
|
Brady™
173858 |
6 x 1.5 in. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 152.4 mm | Rektangel |
494.00 DKK
Pakke med 50 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
Beskrivelse
- Leveres i et selvlamineret format med en rød printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
- Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
- UL godkendt
- Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
- Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
Permanent akryl | |
Rød, Klar | |
Patron (tape) | |
Enkeltsidet printbar | |
Sikkerhedsmærke | |
Data- og telekommunikationsmærkning, elektrisk mærkning, laboratoriemærkning, lednings- og kabelmærkning | |
-94 °F til +158 °F | |
0,004 tommer. |
ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt | |
Ingen | |
Mat | |
Vinyl | |
Termisk overførsel | |
Ikke steril | |
Nej | |
-70 °C til +70 °C | |
0.102 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ Selvlaminerende rød vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere