Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyestertråd- og kabeletiketter til M710
Artikelnummer. 17887934 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
38,1 x 25,4 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17887934 38,1 x 25,4 mm
1 options
Artikelnummer. 17887934 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00 DKK
    639.41 DKK / Pakke med 250
    Spare 47.59 DKK
    6% Slukket
På lager
Selvlaminerende polyesterprinteretiketter til brug sammen med Brady™ Printer M710.
  • Selvlaminerende polyesteretiketter til M710 printer
  • Halogenfri iht IEC 61249-2-21
  • Bredt servicetemperaturområde (-196 °C til +110 °C)
  • Ideel til højspecifikke industrier, herunder rumfart, elektronik, vedvarende energi og atomkraft
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Produkttype Selvlaminerende tag
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Elektrisk mærkning, lednings- og kabelmærkning, laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Trådmåler 10 til 4 AWG
Dimensioner (L x B) 38,1 x 25,4 mm
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Alternativt varenummer M7-31-461