Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter til M710
Artikelnummer. p-7250984
Dimensioner (LxB):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Farve:
Hvid
Hvid, Klarhed
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med cirkel
Artikelnummer. 17867854
Brand: Brady™ 311973
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printeretiketter til brug med Brady™ Printer M710.
  • Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan printes med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj/lav temperatur
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Selvlaminerende tag
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Dimensioner (LxB) 38,1 x 15,24 mm
Længde (engelsk) 1,5 tommer
Bredde (engelsk) 0,6 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 15.24 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 15.24 mm
Højde (engelsk) Printbart område 1,3 tommer.
Højde (metrisk) printbart område 33 mm
Alternativt varenummer M7-100-461