Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter til M710
Artikelnummer. 17888014
Skift visning
Dimensioner (LxB):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Farve:
Hvid
Hvid, Klarhed
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med cirkel
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Farve Form
17888014 45,72 x 9,53 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17867854 38,1 x 15,24 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17808024 41,28 x 15,24 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17827884 44,45 x 25,4 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17867934 48,26 x 15,24 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17898014 66,68 x 15,24 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17817974 66,68 x 25,4 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17837984 15 x 40 mm Hvid, Klarhed Rektangel med cirkel
17848064 41,28 x 15,24 mm Hvid, Klarhed Rektangel med cirkel
17808094 22,86 x 22,86 mm Hvid Firkant
17808034 25,4 x 25,4 mm Hvid, Klarhed Firkant
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17888014 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311988
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printeretiketter til brug med Brady™ Printer M710.
  • Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan printes med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj/lav temperatur
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Selvlaminerende tag
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Dimensioner (LxB) 45,72 x 9,53 mm
Længde (engelsk) 1,8 tommer
Bredde (engelsk) 0,38 tommer.
Bredde (metrisk) 9.53 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 9.53 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 9.53 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,75 tommer
Højde (metrisk) printbart område 19.05 mm
Alternativt varenummer M7-73-461