Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter til M710
Dimensioner (LxB):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Farve:
Hvid
Hvid, Klarhed
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med cirkel
Beskrivelse
- Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan printes med termotransfer
- God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj/lav temperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000 |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid, Klarhed |
| Slutte | Mat |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Selvlaminerende tag |
| Vis mere |