Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter til M710
Artikelnummer. 17848064
Dimensioner (LxB):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Farve:
Hvid
Hvid, Klarhed
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med cirkel
Artikelnummer. 17848064
Brand: Brady™ 311977
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printeretiketter til brug med Brady™ Printer M710.
  • Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan printes med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj/lav temperatur
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Selvlaminerende tag
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 150 etiketter
Form Rektangel med cirkel
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196° C til 110° C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Dimensioner (LxB) 41,28 x 15,24 mm
Længde (engelsk) 1.625 tommer.
Bredde (engelsk) 0,6 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 15.24 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 15.24 mm
Højde (engelsk) Printbart område 1,18 tommer.
Højde (metrisk) printbart område 30 mm
Diameter (engelsk) 0,5 tommer
Diameter (metrisk) 12.7 mm
Alternativt varenummer M7-116-461