Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter til M710
Artikelnummer. 17827884
Dimensioner (LxB):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Farve:
Hvid
Hvid, Klarhed
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med cirkel
Artikelnummer. 17827884
Brand: Brady™ 311975
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printeretiketter til brug med Brady™ Printer M710.
  • Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan printes med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj/lav temperatur
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Selvlaminerende tag
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Dimensioner (LxB) 44,45 x 25,4 mm
Længde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 1 tomme
Højde (metrisk) printbart område 25.4 mm
Alternativt varenummer M7-106-461