Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter til M710
Artikelnummer. 17808034
Skift visning
Dimensioner (LxB):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Farve:
Hvid
Hvid, Klarhed
Form:
Firkant
Rektangel
Rektangel med cirkel
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (LxB) Farve Form
17808034 25,4 x 25,4 mm Hvid, Klarhed Firkant
17867854 38,1 x 15,24 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17808024 41,28 x 15,24 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17827884 44,45 x 25,4 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17888014 45,72 x 9,53 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17867934 48,26 x 15,24 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17898014 66,68 x 15,24 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17817974 66,68 x 25,4 mm Hvid, Klarhed Rektangel
17837984 15 x 40 mm Hvid, Klarhed Rektangel med cirkel
17848064 41,28 x 15,24 mm Hvid, Klarhed Rektangel med cirkel
17808094 22,86 x 22,86 mm Hvid Firkant
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17808034 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 311983
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Printeretiketter til brug med Brady™ Printer M710.
  • Selvlaminerende polyester har en permanent akrylklæber og kan printes med termotransfer
  • God udtværingsmodstand, opløsningsmiddelbestandighed og ydeevne ved høj/lav temperatur
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid, Klarhed
Slutte Mat
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Selvlaminerende tag
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) M710, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
Mængde 250 etiketter
Form Firkant
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Dimensioner (LxB) 25,4 x 25,4 mm
Længde (engelsk) 1 tomme
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 25.4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.4 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,38 tommer.
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm
Alternativt varenummer M7-19-461