Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter
Farve:
Hvid
Sort, Hvid, White
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Beskrivelse
Brug disse etiketter til laboratorie- og sundhedsapplikationer. Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter er printbare, selvlaminerende og har fremragende slid- og udtværingsbestandighed. Etiketter klæber til koniske og store rør og hætteglas for nem prøveidentifikation.
- For use with thermal transfer printers
- Self-laminating polyester labels with permanent acrylic adhesive
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815) |
| Klæbende type | Acrylic, Permanent |
| Farve | Sort, Hvid, White |
| Slutte | Matte |
| Materiale | Self-laminating Polyester |
| Produkttype | Label |
| Til brug med (applikation) | General identification, Laboratory identification: Plate: Vial |
| Til brug med (udstyr) | BMP™21, LABPAL |
| Mængde | 1 Ea. |
| Vis mere |