Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11824095
Farve:
Hvid
Sort, Hvid, White
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
Artikelnummer. 11824095
Brand: Brady™ 110931
Brug disse etiketter til laboratorie- og sundhedsapplikationer. Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter er printbare, selvlaminerende og har fremragende slid- og udtværingsbestandighed. Etiketter klæber til koniske og store rør og hætteglas for nem prøveidentifikation.
  • For use with thermal transfer printers
  • Self-laminating polyester labels with permanent acrylic adhesive
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance Halogen-free (DIN VDE 0472/parts 815)
Klæbende type Acrylic, Permanent
Farve Sort, Hvid, White
Slutte Matte
Materiale Self-laminating Polyester
Produkttype Label
Til brug med (applikation) General identification, Laboratory identification: Plate: Vial
Til brug med (udstyr) BMP™21, LABPAL
Mængde 1 Ea.
Længde (metrisk) 6.4 mm
Bredde (metrisk) 9.53 mm