Beskrivelse
Brug disse etiketter til laboratorie- og sundhedsapplikationer. Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter er printbare, selvlaminerende og har fremragende slid- og udtværingsbestandighed. Etiketter klæber til koniske og store rør og hætteglas for nem prøveidentifikation.
- Til brug med termotransferprintere
- Selvlaminerende polyesteretiketter med permanent akrylklæber
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Halogenfri (DIN VDE 0472/dele 815) |
| Oversigt | Thermal Transfer Printable Etiketter |
| Klæbende type | Akryl, Permanent |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Mat |
| Materiale | Selvlaminerende polyester |
| Produkttype | Label |
| Til brug med (applikation) | Laboratorie identifikation |
| Til brug med (udstyr) | BP1244, BP1344, BP4000, BP4320, termiske overførselsprintere |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |