Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter
Artikelnummer. 13523330
Skift visning
Bredde (metrisk):
5,08 mm
6,35 mm
25,4 mm
Højde (metrisk):
9,53 mm
22,86 mm
27,94 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Højde (metrisk) unitSize
13523330 25,4 mm 9,53 mm Hver
13513330 6,35 mm 27,94 mm Hver
13503330 5,08 mm 22,86 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13523330 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 361668
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse selvlaminerende polyesteretiketter til laboratorieidentifikation såsom hætteglas, centrifugerør, reagensglas, sugerør og objektglas.
  • Kemikaliebestandig, lavtemperaturbestandig og udtværingsbestandig.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM D 1000
Oversigt Selvlaminerende polyesteretiketter til BBP33/i3300 printere
Klæbende type Akryl, Selvklæbende, Permanent
Belægning Ingen
Farve Hvid/gennemsigtig
Vise Blank
Slutte Mat
Format Stanset udstansning
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke-steril
Til brug med (applikation) Laboratoriemærkning
Til brug med (udstyr) BBP33, i3300, i5300
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -196 °C
nr. pr. pakke 1000 sæt/æske
Mængde 1000 Pk.
Form Rektangel med cirkel
Softwaretype LabelMark, MarkWare
Temperaturområde (engelsk) -321 °F til +230 °F
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +110 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0019 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.048 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 16.53 mm
Dimensioner (L x B) 9.53 x 25.40 mm
Længde (engelsk) 0,375 tommer
Længde (metrisk) 9.53 mm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 25,4 mm
Bredde (metrisk) Printbart område 25.40 mm
Højde (engelsk) Printbart område 0,375 tommer
Højde (metrisk) 9,53 mm
Højde (metrisk) printbart område 9.53 mm
Diameter (engelsk) 0,375 tommer
Diameter (metrisk) 9.53 mm
Vægt (metrisk) 0.1 kg
Alternativt varenummer B33-606-461
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.