Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende polyesteretiketter
Beskrivelse
- Kemikaliebestandig, lavtemperaturbestandig og udtværingsbestandig.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000 |
| Oversigt | Selvlaminerende polyesteretiketter til BBP33/i3300 printere |
| Klæbende type | Akryl, Selvklæbende, Permanent |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid/gennemsigtig |
| Vise | Blank |
| Slutte | Mat |
| Format | Stanset udstansning |
| Materiale | Polyester |
| Vis mere |