Få mere at vide
Brady™ Selvlaminerende orange vinyl wrap-around tråd- og kabellabeltape til M6/M7-printere
Shop alle Brady produkterBeskrivelse
- Leveres i et selvlamineret format med en orange printbar zone og gennemsigtigt overlamineringsområde for at beskytte tekst
- Holdbar, permanent akrylklæber har enestående vand- og oliebestandighed
- UL godkendt
- Driftstemperatur på -40 °C til +70 °C (-40 F °til +158 °F)
- Fremstillet af B-427 vinyl materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Orange, Klar |
| Slutte | Mat |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Vinyl |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |